Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 5 um Code produit.: 11513504
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 5 um
Code produit. 11513504
50 mm, 4,1 mm, Acier inoxydable, 1 pièce
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
4,1 mm
4,6 mm
Matériau:
Acier inoxydable
PEEK
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11513504
Marque: Hamilton™ 79443
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Alternative stable aux colonnes C8 ou C18
Large stabilité de pH
  • La stabilité du pH 1 au pH 13 permet l’analyse d’échantillons à pH élevé (8-13) sans risque de dégradation de la colonne ou de perte d’efficacité. Une gamme de pH étendue permet également de chromatographier les échantillons pendant l’ionisation.
  • Bonne récupération des échantillons
    • Comme la PRP-1 est entièrement fabriquée à partir de poly(styrène-divinylbenzène), aucun groupe silanol ne cause la perte des échantillons, ce qui renforce la récupération et la quantification des échantillons labiles et réactifs.
  • Reproductibilité constante
    • Les colonnes en phase inverse PRP-1 sont idéales pour les applications exigeant une grande régularité de colonne à colonne et de lot à lot (assurance qualité, essais cliniques). Contrairement aux colonnes C8 ou C18, la PRP-1 n’a pas de revêtement de phase stationnaire.
  • Extrapolation facile des échantillons
    • Les colonnes sont disponibles préconditionnées et testées en plusieurs tailles, allant de l'échelle analytique à l'échelle semi-prép et préparative. Un matériau d'emballage homogène permet une extrapolation linéaire de la méthode.
  • Longue durée de vie (excellente durabilité)
    • Les colonnes PRP-1 sont conditionnées avec du poly(styrène-divinylbenzène). Ce support résiste à la pression jusqu’à 5 000 psi et est réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement (commun sur d’autres colonnes polymériques). Comme le support est entièrement polymérique sans silice à détériorer, la durée de vie de la colonne PRP-1 est plus longue que celle des colonnes C4, C8 ou C18.
    • Diamètre interne des colonnes : 4,1 et 4,6 mm
    • Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
    • Pré-colonnes analytiques
    Spécification
    Format de colonne Colonne analytique
    Diamètre (métrique) 4,1 mm
    Épaisseur du film 5 μm
    À utiliser avec Composés organiques, produits pharmaceutiques, stéroïdes, acides nucléiques, vitamines, herbicides
    Longueur (métrique) 50 mm
    Pression max. 5000 psi (345 bar)
    Compatibilité de phase mobile pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
    Granulométrie 5 μm
    pH 1 à 13
    Porosité 100 Å
    Température 5°C à 85°C
    Type d’USP L21
    Phase stationnaire PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Matériau de remplissage PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Type de colonne Phase inverse
    Phase Phase inverse
    Matériau Acier inoxydable
    Type Colonne
    Nom du produit
    Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 5 um >