Learn More
Solution de réactif A Karl Fischer, pour titration volumétrique KF à base de pyridine (pyridine, dioxyde de soufre, méthanol), Honeywell™ Fluka™ Code produit.: 15695110
Solution de réactif A Karl Fischer, pour titration volumétrique KF à base de pyridine (pyridine, dioxyde de soufre, méthanol), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15695110 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 l, 1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 l
6 x 1 l
missing translation for 'unitSize'
1L
6 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 15695110
Marque: Honeywell-Fluka 361161L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour la titration volumétrique Karl Fischer à base de pyridine (pyridine, dioxyde de soufre, méthanol)
  • Les solutions sont préparées avec des matières premières qui respectent, voire dépassent, les exigences de l’American Chemical Society
  • Lorsqu’il n’existe aucune spécification ACS, des produits chimiques de la plus haute pureté disponible sont utilisés
  • Toutes les solutions aqueuses sont préparées à l’aide d’eau déionisée de haute pureté qui répond aux exigences ASTM de type 1 relatives à l’eau de qualité réactif
  • Les dossiers de production et de contrôle de la qualité sont rigoureusement tenus à jour pour assurer la traçabilité des matières premières
  • Toutes les solutions sont garanties conformes aux spécifications des étiquettes
  • Toutes les étiquettes de solution respectent, voire dépassent, toutes les réglementations ISO, DOT et OSHA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Karl Fischer reagent solution A
Densité 1.01g/mL
Quantité 1 l
Point d’éclair 16°C (60.8°F)
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Conditionnement Flacon en verre
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Karl Fischer reagent solution A
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, pyridine,sulphur dioxide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solution de réactif A Karl Fischer, pour titration volumétrique KF à base de pyridine (pyridine, dioxyde de soufre, méthanol), Honeywell™ Fluka™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado