missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MASTL Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MASTL |
---|---|
Concentration | 247 μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835054
|
Proteintech
15739-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16825054
|
Proteintech
15739-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The MASTL antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MASTL. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MASTL antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spécification
MASTL | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
247 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
84930 | |
Primary |