missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBL2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MBL2 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802735
|
Proteintech
24207-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892725
|
Proteintech
24207-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MBL2 is a calcium-dependent lectin involved in innate immune defense. It binds mannose, fucose and N-acetylglucosamine on different microorganisms and activates the lectin complement pathway. It also binds to late apoptotic cells, as well as to apoptotic blebs and to necrotic cells, but not to early apoptotic cells, facilitating their uptake by macrophages. MBL2 may bind DNA.Spécification
MBL2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P11226 | |
4153 | |
MBL2 Fusion Protein Ag21508 | |
Primary | |
-20°C | |
MBL2 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
COLEC1, Collectin 1, HSMBPC, Man binding protein, Mannose binding lectin, Mannose binding protein C, MBL, MBL2, MBP, MBP C, MBP1 | |
MBL2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |