Learn More
Solution étalon de mercure, pour AAS, solution, 1 mg/ml de Hg dans 10 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury standard solution |
Note relative au nom | 1 mg/ml Hg in 10% HNO3 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
CAS | 7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Densité | 1.0200g/mL |
Gravité spécifique | 1.02 |
Forme physique | Poudre ou granulés ou morceaux |
Formule moléculaire | H2HgN2O7 |
Concentration | 990 to 1010 μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3 |
Numéro MDL | MFCD00149736 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
A0468998 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 196125000,196121000 |
A0456276 | Certificat d’analyse | 13/09/2023 | 196125000,196121000 |
A0450718 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 196125000,196121000 |
A0397908 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 196125000,196121000 |
A0392323 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 196125000,196121000 |
Sécurité et traitement
- Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.