Learn More
Invitrogen™ β-py-C10-HPC (1-hexadécanoyl-2-(1-pyrenédecanoyl)-sn-glycéro-3-phosphocholine) Code produit.: 10730194
Invitrogen™ β-py-C10-HPC (1-hexadécanoyl-2-(1-pyrenédecanoyl)-sn-glycéro-3-phosphocholine)
Code produit. 10730194
1 mg, 1mg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 10730194
Marque: Invitrogen™ H361
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Analogue phospholipide de la phosphocholineβ-py-C10-HPC
Marqué avec pyrène sur la chaîne acyle sn-2. Le pyrène forme des excimères à de fortes concentrations, émission d’excimères de ∽470 nm. Le pyrène est sensible à l’environnement, essentiellement non fluorescent dans l’eau.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonctions cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipids
Quantité 1 mg
Gamme de produits Invitrogen
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1964854 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2018 Code produitH361
Numéro de lot1917913 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2017 Code produitH361
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ β-py-C10-HPC (1-hexadécanoyl-2-(1-pyrenédecanoyl)-sn-glycéro-3-phosphocholine) >