Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai en polypropylène Nalgene™ Unwire™
Gérez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger grâce à ces portoirs en polypropylène pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ monoblocs.
17.00€ - 22.50€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Array | 6 x 12 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Positions | 72 |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10569032
|
Thermo Scientific™
5976-0013 |
Blanc | Tubes de 13 mm |
22.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10470051
|
Thermo Scientific™
5976-0016 |
Blanc | Tubes de 16 mm |
22.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10136690
|
Thermo Scientific™
5976-0313 |
Bleu | Tubes de 13 mm |
22.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10116790
|
Thermo Scientific™
5976-0316 |
Bleu | Tubes de 16 mm |
17.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10461561
|
Thermo Scientific™
5976-0413 |
Vert | Tubes de 13 mm |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480051
|
Thermo Scientific™
5976-0416 |
Vert | Tubes de 16 mm |
17.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10218590
|
Thermo Scientific™
5976-0513 |
Rouge | Tubes de 13 mm |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10238830
|
Thermo Scientific™
5976-0516 |
Rouge | Tubes de 16 mm |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conservez une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger avec les portoirs pour tubes à essai en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ moulés en une seule pièce pour fournir une résistance et une durabilité supplémentaires pour les applications à température ambiante.
Caractéristiques :- Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie
- Capables d’accueillir une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm ou jusqu’à 72 tubes d’un diamètre inférieur
- Disponibles en quatre couleurs vives et durables qui facilitent la coordination des échantillons.
- Peuvent recevoir de grandes étiquettes afin de faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
ces portoirs ne sont pas autoclavables.
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Non autoclavable | |
72 | |
3 |
6 x 12 | |
Polypropylène | |
Rectangle |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.