Learn More
Solution d’acide nitrique 1 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical Code produit.: 10459560
Solution d’acide nitrique 1 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10459560 Tous les produits Fisher Chemical Produits
1 L, Flacon en plastique PEHD, 1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10459560
Marque: Fisher Chemical J/5550/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
pH 1
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide nitrique 1 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical >