missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NSE gamma Mouse, Clone: SPM347, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | NSE gamma |
---|---|
Clone | SPM347 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15979947
|
EnquireBio
2026-MSM1X-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969947
|
EnquireBio
2026-MSM1X-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NSE gamma | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2026 | |
A synthetic peptide corresponding to aa416-433 of human NSE gamma | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
50kDa |
SPM347 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001966 | |
ENO2 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HepG2, SH-SY-5Y, HeLa or Y79 cells. Pancreas, Cerebellum or Pheochromocytoma. |