Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne EC HPLC analytique à gravité Nucleodur™ C8 Code produit.: 12468507
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Macherey-Nagel™ Colonne EC HPLC analytique à gravité Nucleodur™ C8
Code produit. p-8012223 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
50 mm, 2 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12468507
Marque: Macherey-Nagel™ 760755.20
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octyle monomérique
Diamètre (métrique) 2 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 1,8 μm
pH 1 à 11
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire Gravité C8
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC analytique
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne EC HPLC analytique à gravité Nucleodur™ C8 >