Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC PolarTec Nucleodur™ Code produit.: 12798822
Expédition estimée: 22-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    850.00€ / 1 pièce
    Économisez 32.00€
    3% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC PolarTec Nucleodur™
Code produit. 12798822 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
4,6 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12798822
Marque: Macherey-Nagel™ 760478.46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    850.00€ / 1 pièce
    Économisez 32.00€
    3% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 22-01-2026
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Octadécyl
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 0,5 ml/min
À utiliser avec Pour les applications de phénols et de composés contenant de l’azote, les composés polaires comme les produits pharmaceutiques de base, les acides organiques, les pesticides, les acides aminés, les vitamines hydrosolubles, etc.
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 9
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1/L60
Phase stationnaire C18 avec groupe polaire intégré
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 17 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC PolarTec Nucleodur™ >