Learn More
Dostmann Electronic™ Instrument portatif multifonction à 2 canaux, modèle P755
Marque:  Dostmann Electronic™ 5000-0755
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11834372
  • 1305.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 10-09-2025
Description
Thermomètre haute précision ± 0,03°C
• Thermomètre de référence pour l'étalonnage
• Précision globale ±0,06°C
• Version antidéflagrante ATEX
• Thermomètre Pt100/thermocouple JKTS
• 2 canaux
• Accessoires obligatoires sonde Pt100 et /ou thermocouple JKTS ci-contre.
Spécification
Spécification
Domaines d’application : Permet de procéder à des relevés pour l’assurance qualité selon la norme ISO 9000. Instrument de référence pour la vérification de la production.
0 à 100%
P755
Instrument portatif multifonction à 2 canaux
- 200°C
±0,03/±0,05°C ou 0,05 % Pt100
93 mm
44 mm
200 mm
300 g
850°C
-200°C à +850°C
LCD 2 lignes
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Dostmann Electronic™ Instrument portatif multifonction à 2 canaux, modèle P755 > Plage de Plage : -200 à 850°C