Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision PD-Tip™ II pour pipettes répétitives Code produit.: 16368056
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Code produit. p-8806010 Tous les produits Brand Produits
0,1 mL, 100 pièces
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,5 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
1 ml
2,5 ml
25 ml
50 mL
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 16368056
Marque: BRANDTECH™ BRAND™ 705700
Spotlight
Utilisez le code promo 24157 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Le distributeur de précision BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à tous les instruments à l’aide de pointes répétitives standard.
  • Détection automatique de la taille par les pipettes électroniques BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S et HandyStep™
  • Adaptateur inclus pour les tailles de 25 ml et 50 ml
  • Les adaptateurs sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
  • Les pointes PD-Tips II ne sont pas autoclavables
Ces pointes conviennent aux distributeurs suivants :
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 mL
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Modèle PD-Tip II
Précision ≤5 à 3 %, ±≤8 à 1,6 %
Certifications/Conformité Certificat de performance
Déclaration de pureté Matières premières vierges
Compatibilité Pipette répétitive standard
Format Bulk, Bagged
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement 100/boîte
Quantité 100
Type de produit Precision Dispenser Tips
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipeteur répétitif universel
Graduated Oui
Gamme de produits PD-Tip II
Matériau Cylindre en PP ; Piston en PE
Graduations Imprimé
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot0000014923 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2025 Code produit705700
Numéro de lot0000013807 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Code produit705700
Numéro de lot0000013288 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/01/2025 Code produit705700
Numéro de lot0000013202 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Code produit705700
Numéro de lot0000012723 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2024 Code produit705700
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24157
    Expire2025-08-31
    Hot Deal
    *Cette promotion est ouverte aux clients d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et des Pays-Bas uniquement (à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L'offre n'est valable que pour les commandes admissibles reçues par Thermo Fisher Scientific entre le 01.07.2025 et le 31.08.2025 23:59 CEST ou jusqu'à épuisement des stocks de l'offre promotionnelle, selon la première éventualité. Pour bénéficier de la remise, les clients doivent indiquer le code promotionnel spécifié ci-dessus (24157). Il doit être présenté au moment de la commande pour bénéficier de la réduction. Le code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois. La liste des produits éligibles est disponible sur cette page. L'offre est limitée aux produits éligibles. Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle là où elle est interdite, autorisée ou limitée par les lois ou réglementations fédérales, nationales, provinciales ou locales, ou par la politique de l'agence ou de l'institution. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Les articles MBD (Oxoid) ne sont pas éligibles en Irlande et en dehors des pays européens.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Obtenez jusqu’à 80 % de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel24124
    Expire2025-08-31Redemption Only
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRANDTECH™ BRAND™ Pointes de distributeur de précision PD-Tip™ II pour pipettes répétitives >