Learn More
PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing
Tubing for demanding ultra-pure fluid transfer processes, filling operations and laboratory use.
276.68€ - 1537.32€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTC), USP Class VI (ASTC), ISO 10993 (ASTC), EP 3.1.9 (ASTC), USP 85, 87, 88, 661, 788 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Platinum-cured Silicone |
Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16683334
|
PharmaFocus™
49464653 |
ASTC093-2A50 | 2.36 mm | 5.54 mm |
309.80€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16603324
|
PharmaFocus™
49447156 |
ASTC125-2A50 | 3.18 mm | 6.35 mm |
338.16€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16693334
|
PharmaFocus™
49464654 |
ASTC125-3A50 | 3.18 mm | 7.92 mm |
433.65€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643334
|
PharmaFocus™
49463297 |
ASTC125-4A50 | 3.18 mm | 9.53 mm |
276.68€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653324
|
PharmaFocus™
49450058 |
ASTC156-2A50 | 3.96 mm | 7.14 mm |
359.86€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16603344
|
PharmaFocus™
49464655 |
ASTC156-3A50 | 3.96 mm | 8.71 mm |
465.91€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16613344
|
PharmaFocus™
49464656 |
ASTC156-4A50 | 3.96 mm | 10.31 mm |
329.02€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16623344
|
PharmaFocus™
49464659 |
ASTC187-2A50 | 4.75 mm | 7.92 mm |
380.58€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16673324
|
PharmaFocus™
49450926 |
ASTC187-3A50 | 4.75 mm | 9.53 mm |
500.29€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16613324
|
PharmaFocus™
49447157 |
ASTC187-4A50 | 4.75 mm | 11.10 mm |
350.39€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633344
|
PharmaFocus™
49464686 |
ASTC250-2A50 | 6.35 mm | 9.53 mm |
424.63€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633324
|
PharmaFocus™
49449004 |
ASTC250-3A50 | 6.35 mm | 11.10 mm |
312.56€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16613334
|
PharmaFocus™
49457002 |
ASTC250-4A50 | 6.35 mm | 12.70 mm |
393.66€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643344
|
PharmaFocus™
49464687 |
ASTC250-5A50 | 6.35 mm | 15.88 mm |
587.25€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653344
|
PharmaFocus™
49464689 |
ASTC312-2A50 | 7.92 mm | 11.10 mm |
543.12€
2 rouleaux |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16623324
|
PharmaFocus™
49447181 |
ASTC312-3A50 | 7.92 mm | 12.70 mm |
352.71€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663344
|
PharmaFocus™
49464690 |
ASTC312-4A50 | 7.92 mm | 14.28 mm |
442.87€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16673344
|
PharmaFocus™
49464692 |
ASTC375-2A50 | 9.53 mm | 12.70 mm |
292.85€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633334
|
PharmaFocus™
49462201 |
ASTC375-3A50 | 9.53 mm | 14.27 mm |
383.06€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643314
|
PharmaFocus™
49443817 |
ASTC375-4A50 | 9.53 mm | 15.88 mm |
486.43€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16673334
|
PharmaFocus™
49464531 |
ASTC375-5A50 | 9.53 mm | 19.05 mm |
722.32€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16683344
|
PharmaFocus™
49464693 |
ASTC500-2A50 | 12.70 mm | 15.88 mm |
336.33€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16693344
|
PharmaFocus™
49464694 |
ASTC500-3A50 | 12.70 mm | 17.45 mm |
447.79€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633314
|
PharmaFocus™
49443813 |
ASTC500-4A50 | 12.70 mm | 19.05 mm |
572.21€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16603354
|
PharmaFocus™
49464700 |
ASTC500-5A50 | 12.70 mm | 22.23 mm |
851.82€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16613354
|
PharmaFocus™
49464701 |
ASTC562-3A50 | 14.27 mm | 19.05 mm |
502.28€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16623354
|
PharmaFocus™
49464702 |
ASTC625-4A50 | 15.88 mm | 22.23 mm |
678.51€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663354
|
PharmaFocus™
49464706 |
ASTC750-4A50 | 19.05 mm | 25.40 mm |
764.25€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16673354
|
PharmaFocus™
49464707 |
ASTC750-5A50 | 19.05 mm | 28.58 mm |
1129.92€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16683354
|
PharmaFocus™
49464708 |
ASTC750-6A50 | 19.05 mm | 31.75 mm |
1537.32€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16633354
|
PharmaFocus™
49464703 |
ASTC875-4A50 | 22.23 mm | 28.58 mm |
850.27€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643354
|
PharmaFocus™
49464704 |
ASTC875-5A50 | 22.23 mm | 31.75 mm |
1257.67€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653354
|
PharmaFocus™
49464705 |
ASTC1000-4A50 | 25.40 mm | 31.75 mm |
936.05€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643324
|
PharmaFocus™
49449005 |
ASTC1000-5A50 | 25.40 mm | 34.93 mm |
1387.74€
15m |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Designed to meet a wide range of performance requirements in pharmaceutical applications
- Ideal for demanding fluid transfer processes and laboratory use
- These products have been specifically formulated for use with sensitive media found in pharmaceutical and biotech processing
- All PharmaFocus™ Premium tubing includes material certification and lot traceability
- Typical hardness: 50 Shore A
- The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m
Specifications
Tubing | |
Autoclavable | |
50 ft. | |
PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing for Demanding Ultra-Pure Fluid Transfer Processes Laboratory Use, Filling Operations and Pump Applications | |
15 m | |
200°C |
Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTC), USP Class VI (ASTC), ISO 10993 (ASTC), EP 3.1.9 (ASTC), USP 85, 87, 88, 661, 788 | |
Platinum-cured Silicone | |
15 m | |
-30°C | |
Non-sterile |