Learn More
Invitrogen™ Phospho-c-Cbl (Tyr774) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY774-R3B8), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA537104
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17106698
  • 508.00€ / 100 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Cbl proteins are a family of ubiquitin protein ligases (E3s) that negatively regulate signaling by targeting activated tyrosine kinases for degradation. Cbl- c is the most recently cloned member of the Cbl proteins and is expressed only in epithelial cells (the other Cbl proteins are ubiquitously expressed). Cbl-c, like the other mammalian Cbl proteins, can ubiquitinate the activated EGFR and target it for degradation. Through interactions with proteins containing SRC homology-2 (SH2) and SH3 domains, CBL proteins modulate downstream cell signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Afficher plus
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Invitrogen™ Phospho-c-Cbl (Tyr774) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY774-R3B8), APC, Invitrogen™ > 100 Tests; APC
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.