Learn More
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène Cole-Parmer™
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer Cole-Parmer™ en PP sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
19.65€ - 121.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15257086
|
Masterflex™
45508-50 |
Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/16 po |
20.15€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15381452
|
Masterflex™
45508-54 |
Pour raccord Luer femelle x raccord cannelé de 1/8 po |
20.15€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15196303
|
Masterflex™
45508-76 |
Pour raccord Luer femelle x 1/4-28 UNF pour filetage d’étanchéité inférieur |
27.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14845571
|
Masterflex™
45508-02 |
Pour adaptateur à embout cannelé femelle Luer x 3/32 pouce |
34.90€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15194542
|
Masterflex™
45508-06 |
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 4 mm (5/32 po) |
29.50€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15134786
|
Masterflex™
45508-22 |
Pour adaptateur femelle Luer x femelle Luer |
19.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14860962
|
Masterflex™
45508-08 |
S’adapte au raccord cannelé femelle Luer à 3/16 po |
121.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13518820
|
Masterflex™
45508-84 |
Pour raccord mâle Luer à femelle Luer |
57.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15276468
|
Masterflex™
45508-12 |
Pour un raccord femelle Luer à raccord cannelé 1/16 po de tubulure semi-rigide à profil bas |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.- Plusieurs tailles au choix, de 1⁄16 po à 1⁄4 po, avec différentes options de connexion.
- Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
- Conforme à la normes ISO 594-1
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Conformes à la norme USP classe VI
- Offre une très bonne résistance chimique
- Température max. 190°F