Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs à soufflets flexibles en PTFE
Usinés à partir de PTFE pur. Les connecteurs à soufflets flexibles en PTFE Fisherbrand™ permettent de corriger le désalignement et diminuer les contraintes dans les ensembles en verre.
44.70€ - 74.75€
Spécification
Type de produit | Soufflets flexibles |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec | Bouchons de connexion en verre |
Code produit | Marque | Taille du port | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10105350
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 14/23, Cône : 14/23 | 90 mm |
44.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10175440
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 14/23, Cône : 29/32 | 110 mm |
52.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10115350
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 24/29, Cône : 24/29 | 110 mm |
54.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10189450
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 29/32, Cône : 29/32 | 115 mm |
67.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088231
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 34/35, Cône : 34/35 | 120 mm |
74.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10553162
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 29/32, Cône : 34/35 | 120 mm |
74.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10522321
|
Fisherbrand™
|
Emboîture : 19/26, Cône : 24/29 | 105 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Raccordement direct à des joints en verre rodé standard où les bagues d’étanchéité trapézoïdales assurent des performances moyennes à élevées sous vide
- Inertes et utilisables jusqu’à environ 280°C
Spécification
Soufflets flexibles | |
Autoclavables | |
Bouchons de connexion en verre | |
1/boîte | |
280°C |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
Blanc |