Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en caoutchouc rouge
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
8.50€ - 57.40€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
Forme | Conique |
À utiliser avec (application) | Laboratoire général |
Quantité | 25/boîte |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10182371
|
Kartell™
0114600 |
41 x 53mm |
11.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12687785
|
Kartell™
0114800 |
52 x 70mm |
17.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10631552
|
Kartell™
0113100 |
9 x 18mm |
10.25€
25 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10439402
|
Kartell™
0113700 |
16 x 26mm |
38.85€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12677805
|
Kartell™
0113900 |
21 x 29mm |
57.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12691016
|
Kartell™
0114700 |
43 x 60mm |
12.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12621016
|
Kartell™
0112900 |
6 x 18mm |
8.50€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
- À usage général
- Caoutchouc rouge
- Forme conique
- Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Rouge | |
Conique | |
25/boîte |
Caoutchouc | |
Laboratoire général |