Learn More
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation
Une chambre d’essai de matériau BINDER de la série FP assure des délais de séchage courts et un chauffage extrêmement rapide, même à pleine charge.
Marque: BINDER™ 9010-0255
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de température : de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Clapet d’air réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface pour ordinateur : RS 422
Spécification
20 kg | |
FP115-230V, Standard, Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de programmation, 115 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
Technologie APT.line™ | |
2 std./6 max. | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
FP115-230V | |
835 x 755 x 705 mm | |
230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 1.6 kW, 10 A | |
1,6 kW | |
50 / 60 Hz |
Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel | |
115 L | |
Forcé | |
Température ambiante plus 5° à 300°C | |
LED | |
600 x 410 x 480 mm | |
62 kg | |
230 V | |
10 A |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
Taille: 358.1 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série FP Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation > Volume : 115 L ; 230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 1,6 kW, 10 A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu