Learn More
Conteneur orange Sharps com-plus Sharpsguard™ Code produit.: 12322439
Conteneur orange Sharps com-plus Sharpsguard™
Code produit. 12322439
0,78 L, 1 pièce
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,78 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12322439
Marque: Daniels Healthcare DD479OL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Cr\u00E9er le v\u00F4tre d\u00E8s maintenant!
Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
Voir les produits de remplacement
Conçu pour s’adapter solidement et en toute sécurité aux plateaux Sharpsguard™ et autres plateaux de transport. Le conteneur orange pour pièces tranchantes Sharpsguard com-plus est destiné à l’élimination des pièces tranchantes non contaminées par des produits médicaux.
  • Rectangulaire pour un dépôt facile dans des sachets à usage médical
  • Porte coulissante avec ouverture qui accueille les seringues de 20 ml
  • Fourni avec couvercle assemblé
  • Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
  • Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
  • Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Capacité (métrique) 0,78 L
Type de bouchon Couvercle
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) 205 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 54 x 36 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Conteneur orange Sharps com-plus Sharpsguard™ >