Learn More
Conteneur pour objets tranchants orange 1 0,84 l à usage multiple avec couvercle à pression
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,84 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fourni avec couvercle assemblé
- Récipient pour élimination par incinération
- S’adapte solidement à la gamme de plateaux Sharpsguard
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 0,84 L |
Certifications/Conformité | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
Type de bouchon | Couvercle |
Couleur | Jaune, orange |
Hauteur (métrique) | 127 mm |
Longueur (métrique) | 205 mm |
Taille de l’ouverture (métrique) | 70 x 32 mm (L x l) |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les phlébotomistes |
Matériau | Polypropylène |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Conteneur pour objets tranchants orange 1 0,84 l à usage multiple avec couvercle à pression >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu