Learn More
Étalon de silicone pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/ 0,24F, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Si | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silicon Standard |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
CAS | 16919-19-0, 7732-18-5 |
Certificat d’analyse | Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. |
% min. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
% max. CAS | 0.1, 99.9 |
Formule moléculaire | F6H8N2Si |
Technique | AA, ICP |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de silicone pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/ 0,24F, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu