Learn More
Phosphate de sodium dibasique dihydraté, 99+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Point de fusion | 243.0°C to 245.0°C |
| Note relative au nom | For HPLC |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | Na2HPO4·2H2O |
| Merck Index | 15,8789 |
| Show More |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| A0474127 | Certificat d’analyse | 01/08/2025 | 343815000, 343810025, 343810250, 343811000 |
| A0460341 | Certificat d’analyse | 26/02/2024 | 343815000, 343810025, 343810250, 343811000 |
| A0444722 | Certificat d’analyse | 09/02/2024 | 343815000, 343810025, 343810250, 343811000 |
| A0448649 | Certificat d’analyse | 08/11/2023 | 343815000, 343810025, 343810250, 343811000 |
| A0452800 | Certificat d’analyse | 04/05/2023 | 343815000, 343810025, 343810250, 343811000 |