Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, anhydre, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™ Code produit.: 15539670
Phosphate de sodium, monobasique, anhydre, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. p-5390946 Tous les produits J.T.Baker Produits
500 g, Flacon poly, 500g
Code nomenclature Nacres: NA.23
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
500g
Code produit. 15539670
Marque: Avantor J.T.Baker 401101
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Monobasic, Monohydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Poids de la formule 137.99
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.04kg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Phosphate de sodium, monobasique, anhydre, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado