Learn More
Buerkle™ Pelles SteriPlast™
Échantillonnez des poudres, granulés et pâtes avec ces pelles en PS stériles. Les pelles Buerkle™ SteriPlast™ sont disponibles avec ou sans couvercles transparents pour contribuer à garantir une procédure d’échantillonnage stérile et sans contamination.
25.45€ - 99.95€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15366317
|
Buerkle™
5378-1001 |
25 mL | 141 mm | Sans couvercle |
25.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17280584
|
Buerkle™
5378-1020 |
2 000 ml |
99.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15694104
|
Buerkle™
5378-1019 |
1 000 ml | 332 mm | Sans couvercle |
95.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15376317
|
Buerkle™
5378-1002 |
25 ml | 142 mm | Avec couvercle |
36.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15386317
|
Buerkle™
5378-1003 |
50 ml | 160 mm | Sans couvercle |
26.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15396317
|
Buerkle™
5378-1004 |
50 ml | 161 mm | Avec couvercle |
37.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15306327
|
Buerkle™
5378-1005 |
100 ml | 205 mm | Sans couvercle |
25.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15390937
|
Buerkle™
5378-1006 |
100 ml | 206 mm | Avec couvercle |
38.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15316327
|
Buerkle™
5378-1007 |
150 ml | 216 mm | Sans couvercle |
27.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15326327
|
Buerkle™
5378-1008 |
150 ml | 218 mm | Avec couvercle |
39.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15581721
|
Buerkle™
5378-1013 |
250 ml | 232 mm | Sans couvercle |
33.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15591721
|
Buerkle™
5378-1014 |
250 ml | 253 mm | Avec couvercle |
53.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15501731
|
Buerkle™
5378-1015 |
500 ml | 280 mm | Sans couvercle |
65.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15511731
|
Buerkle™
5378-1016 |
500 ml | 283 mm | Avec couvercle |
95.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour aider à protéger les échantillons contre la contamination
- Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
- La pelle se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la matière contenue
- Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
- Conditionnement individuel pour usage unique
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Disponibles en quatre tailles
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
Spécification
Polystyrène | |
Stérile |