Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Code produit.: 13444259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    182.65€ / 50mL
    Économisez 12.35€
    6% de réduction
compliance-icons
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Code produit. p-6014005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
50 ml, 50mL
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
6 x 10 mL
1 litre
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
6 pièces
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 13444259
Marque: Thermo Scientific™ 85111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    182.65€ / 50mL
    Économisez 12.35€
    6% de réduction
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
La solution de détergent Triton X-100 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié qui est stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Triton X-100 Sufact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Triton™ X-100 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Triton X-100 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensio-actifs sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
  • Triton X-100 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
  • Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
  • Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
  • Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
  • Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 647
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 140
  • Poids moléculaire micellaire : 90 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
  • Point de trouble : 64°C
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver entre 20°C et 25°C
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps™, Triton™
Type de réactif Solution détergente
Quantité 50 ml
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotZK401379 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Code produit85111
Numéro de lotZJ388251 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Code produit85111
Numéro de lotZG387445 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Code produit85111
Numéro de lotZF387444 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Code produit85111
Numéro de lotZD387443 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2024 Code produit85111
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Octylphenol ethoxylate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™ >