UserName
Surface Binding Assay Microplates
Microplaques d'essai à liaison de surface
Les plaques d'essai avec différents traitements de surface et types de liaison favorisent l'adsorption de surface non spécifique des anticorps, des protéines ou d'autres biomolécules pour les essais quantitatifs tels que ELISA. Choisissez des fonds stériles, non stériles, plats, en U ou en V, différents tableaux et couleurs en fonction de vos besoins.
EN VEDETTE
Thermo Sceintific™ Plaques de 96 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
Choisissez vos surfaces de fixation pour des dosages colorimétriques fiables et reproductibles.
Thermo Sceintific™ Clear Flat Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plates
RELIER UNE GAMME DIVERSIFIÉE
Thermo Scientific™ Plaques Immuno 96 puits noires
Réalisez des immunoessais avec un faible bruit de fond pendant la lecture de la fluorescence.
Choisissez parmi les surfaces de plaque PolySorp, MaxiSorp et Microfluor pour la fixation d'une gamme diverse de biomolécules.
Thermo Scientific™ Black 96-Well Immuno Plates
POUR LA PLUPART DES APPLICATIONS
BRAND™ Microplaques 384 puits BRANDplates™ pureGrade™
Plaque standard pour la plupart des applications.
Surface en PS non traitée, liaison moyenne et non stérile.
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Complétez votre commande - Bonnes affaires
Foire aux questions
Les microplaques pour essais de liaison de surface sont utilisées pour immobiliser des biomolécules telles que des protéines, des acides nucléiques ou des cellules à la surface des puits, permettant ainsi divers types d'essais, notamment des essais ELISA, des essais cellulaires, des études d'interaction protéine-protéine et des essais d'hybridation d'acides nucléiques.
Les différentes formes de puits des microplaques utilisées dans les tests de liaison en surface sont optimisées pour diverses méthodes et applications. Le choix de la forme de puits appropriée garantit des performances optimales.
Puits à fond plat: Idéaux pour les tests basés sur l'absorbance (par exemple, ELISA) et la culture cellulaire. Raison : ils offrent une surface uniforme pour la fixation des cellules et une longueur de trajet optique constante pour les mesures d'absorbance.
Puits à fond rond: Adaptés à la culture cellulaire en suspension, au mélange et à la centrifugation. Raison : facilite le mélange et la centrifugation des cellules ou des billes pendant la centrifugation.
Puits à fond en V: Idéaux pour les essais nécessitant une récupération efficace des échantillons, tels que la centrifugation de cellules ou de billes.
Puits à fond en U: Couramment utilisés pour les tests d'agglutination et certains types de cultures cellulaires. Raison : leur forme arrondie facilite la visualisation de l'agglutination et permet aux cellules de se déposer de manière uniforme.
Lorsque vous choisissez des microplaques pour essais de liaison à la surface, tenez compte des cinq facteurs suivants:
1) La chimie de surface de la microplaque doit être compatible avec les biomolécules que vous souhaitez lier. Différents revêtements (par exemple, polystyrène, verre ou revêtements spécialisés comme la streptavidine) offrent des affinités de liaison variables pour les protéines, les acides nucléiques ou les cellules.
2) Choisissez le format de puits approprié (par exemple, plaques à 96 puits, 384 puits ou 1536 puits) en fonction des exigences de débit de votre test.
3) Assurez-vous que la microplaque présente une clarté optique adéquate et une fluorescence ou une absorbance de fond minimale pour votre méthode de détection (par exemple, fluorescence, absorbance ou luminescence).
4) Sélectionnez une microplaque dont la capacité de liaison correspond aux besoins de votre test afin de garantir des performances optimales.
5) Vérifiez que la microplaque est compatible avec les instruments utilisés pour la détection et l'analyse dans votre laboratoire.
Ressources et informations connexes
Guide de sélection Corning Life Sciences
Pour des outils de recherche en sciences de la vie d'une qualité et d'une performance supérieures, vous pouvez compter sur Corning. Notre gamme complète de produits et de technologies de pointe est conçue pour répondre à vos besoins en constante évolution dans le domaine de la recherche cellulaire et génomique.
Protective Solutions For Pharmaceutical Industry Applications
Test immuno-enzymatique multisérotype utilisant une plaque de microtitrage Cliniplate
L'objectif de l'étude était de mesurer les anticorps sériques de classe immunoglobuline G dirigés contre Actinobacillus actinomycetemcomitans et Porphyromonas gingivalis à l'aide d'un test immuno-enzymatique (ELISA) dans lequel des mélanges de plusieurs sérotypes des agents pathogènes ont été utilisés comme antigènes afin d'éviter tout biais des résultats en faveur d'une souche particulière.
Multiserotype Enzyme-Linked Immunosorbent Assay using Microtiter Cliniplate
Guide ELISA
Un guide clair et simple sur les tests ELISA
ELISA Guide
Acheter par marque