Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
97.05€ - 880.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Distributeur de solvant Filterjet™ |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10682822
|
Merck
XX6702502 |
Joints de vanne |
138.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10578971
|
Merck
XX6702508 |
Tubes |
97.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10758821
|
Merck
XX6702507 |
Adaptateur de tube, NPTM 1/4 po. au tube 1/4 po. |
97.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10218300
|
Merck
XX40025RK |
Kit de pièces de rechange |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10024690
|
Merck
XX67025RK |
Kit de pièces de rechange avec buse de pulvérisation en acier inox |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10253731
|
Merck
XX6700030 |
Connexion pour adaptateur |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10662632
|
Merck
XX6702506 |
Tubulure de pression avec adaptateurs NPT de 1/4 po |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10682632
|
Merck
XX6702501 |
Assemblage de poignée et soupape |
880.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10136440
|
Merck
XX4002500 |
Support de filtre |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Distributeur de solvant Filterjet™ |