Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15674020
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Code produit. 15674020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
100 mL, 100mL
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
10L
1L
500mL
5L
6 pièces
Code produit. 15674020
Marque: Honeywell-Fluka 33643100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité de SRM à NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC ammonium hydroxide
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 4.0
Quantité 100 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™ >