Learn More
Gibco™ DPBS CTS™, sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium Code produit.: 17195144
Gibco™ DPBS CTS™, sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium
Code produit. p-9277008
2 l, 2L
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 l
Conditionnement:
1 pièce
2L
Code produit. 17195144
Marque: Gibco™ A1285602
Edge
DPBS CTS™ (Cell Therapy Systems), sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium
  • Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
  • Manque de calcium, de magnésium et de rouge de phénol.
  • Fabriqués dans des installations conformes aux normes BPFa et ISO pour garantir la qualité et la cohérence des résultats reproductibles tous les jours.
  • Parmi les tests, on retrouve l’osmolalité, le pH, la stabilité, l’absence de contamination bactérienne / fongique ainsi que les tests d’endotoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DPBS
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Forme physique Liquide
Quantité 2 l
Type de solution Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans calcium, sans magnésium
Qualité de fabrication ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2531129 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA1285601,A1285602
Numéro de lot2538509 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA1285601,A1285602
Numéro de lot2451358 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA1285601,A1285602
Numéro de lot2451364 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA1285601,A1285602
Numéro de lot2493015 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA1285601,A1285602
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ DPBS CTS™, sans chlorure de calcium, sans chlorure de magnésium >