Learn More
3M™ Filtre Secure Click™ à double flux Code produit.: 16476360
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
3M™ Filtre Secure Click™ à double flux
Code produit. 16476360
Cartouche A1B1E1K1, 4 paires
Click to view available options
Type de filtre:
Cartouche A1
Cartouche A1B1E1K1
Cartouche A1B1E1K1P3R
Cartouche A2
Cartouche A2P3R
Conditionnement:
1 paire
4 paires
Code produit. 16476360
Marque: 3M™ 7100153226
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Les cartouches 3M™ Secure Click™ sont homologuées CE contre certaines vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65°C.
Utilisez notre cartouche avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™ série 800. Les nouvelles cartouches et filtres à double flux permettent une respiration plus facile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Approuvé CE
Type de connexion Secure Click™
Type de filtre Cartouche A1B1E1K1
Type de produit Cartouche
Modèle D8059
Quantité 64/carton
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3M™ Filtre Secure Click™ à double flux >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt