Learn More
3M™ Filtre Secure Click™ à double flux
Click to view available options
Type de filtre:
Cartouche A1
Cartouche A1B1E1K1
Cartouche A1B1E1K1P3R
Cartouche A2
Cartouche A2P3R
Conditionnement:
1 paire
4 paires
Beschreibung
Utilisez notre cartouche avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™ série 800. Les nouvelles cartouches et filtres à double flux permettent une respiration plus facile.
Spezifikation
Spezifikation
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Type de connexion | Secure Click™ |
Type de filtre | Cartouche A1B1E1K1 |
Type de produit | Cartouche |
Modèle | D8059 |
Quantité | 64/carton |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3M™ Filtre Secure Click™ à double flux >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur