Learn More
Chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals™ Code produit.: 11460892
compliance-icons
Chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals™
Code produit. p-4405772 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 g, 1g
Code nomenclature Nacres: NA.79
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11460892
Marque: MP Biomedicals 0219504401
Chromatographie et produits chimiques
Utilisez le code promo 24120 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Identifiants chimiques
CAS 10592-13-9
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.90
Numéro MDL MFCD03427564
Clé InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Synonyme Biocamycin, Tetradox
CID PubChem 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline hydrochloride
Type Doxycycline Hydrochloride
Forme physique Poudre
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Nom IUPAC [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-méthyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tétrahydro-1H-tétracène-1-yl]-diméthylazanium ; chlorure
Poids de la formule 480.9
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302 + H312-Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorhydrate de doxycycline, MP Biomedicals™ >