Learn More
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable Code produit.: 17312900
Expédition estimée: 29-09-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable
Code produit. 17312900 Tous les produits Eppendorf Produits
0,25 à 2,5 ml, Rouge, 48 pièces
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,1 à 5,0 mL
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
96 pièces
Code produit. 17312900
Marque: Eppendorf™ 0030076206
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promo 24136 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 29-09-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Pointes de pipette epT.I.P.S la faible force de fixation et d’éjection assure un ajustement parfait avec le système Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Boîte 2.0, Eppendorf Quality™
  • Norme de qualité Eppendorf : Propriétés de mouillage optimales, grande transparence, pureté optimale
  • Boîtes et plateaux autoclavables à 121°C, optimaux avec boîtes epT.I.P.S. (jusqu’à 100 fois autoclavables)
  • Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
  • Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
  • Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,25 à 2,5 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Modèle epTIPS
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
Compatibilité Pipettes Eppendorf, Pipettes non Eppendorf
Format Boîte
Conditionnement 1 boîte réutilisable de 48 pointes
Quantité 48 cônes/boîte
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d’air
Graduated Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.
Matériau Polypropylène
Afficher plus Afficher moins
  • Eppendorf_1028625
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf_1028625
    • Plusieurs fabricants
      Utilisez le code promotionnel 24136 pour réaliser des économies considérables.
      Code promotionnel: 24136
      Expire2025-10-26
    • Plusieurs fabricants
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24168
      Expire2025-09-30
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/09/2025 et le 30/09/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    • Plusieurs fabricants
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24168
      Expire2025-09-30
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/09/2025 et le 30/09/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Eppendorf™ Boîte epTIPS, boîte réutilisable >