Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision.
50.25€ - 389.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
Gamme de produits | FinnTip™ Flex |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11883420
|
Thermo Scientific™
94060120 |
Finntip Flex 10, sans filtre, non stérile, en vrac | 10 μl | Rose | Qualité certifiée |
101.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11863420
|
Thermo Scientific™
94060100 |
Finntip Flex 10, sans filtre, non stérile, rack | 10 μl | Rose | Qualité certifiée |
147.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11893420
|
Thermo Scientific™
94060310 |
Finntip Flex 200, sans filtre, non stérile, rack | 200 μl | Jaune | Qualité certifiée |
133.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11873420
|
Thermo Scientific™
94060103 |
Finntip Flex 10, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 10 μl | Rose | Stériles et prêtes pour PCR |
175.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11803430
|
Thermo Scientific™
94060313 |
Finntip Flex 200, sans filtre, stérile, en rack | 200 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
168.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11883430
|
Thermo Scientific™
94060117 |
Finntip Flex 10, sans filtre, non stérile, recharge | 10 μl | Rose | Qualité certifiée |
239.00€
1920 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11803440
|
Thermo Scientific™
94060317 |
Finntip Flex 200, sans filtre, non stérile, recharge | 200 μl | Jaune | Qualité certifiée |
239.00€
1920 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11813430
|
Thermo Scientific™
94060320 |
Finntip Flex 200, sans filtre, non stérile, en vrac | 200 μl | Jaune | Qualité certifiée |
102.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11738184
|
Thermo Scientific™
94060510 |
Finntip Flex 300, sans filtre, non stérile, rack | 300 μl | Orange | Qualité certifiée |
133.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748184
|
Thermo Scientific™
94060513 |
Finntip Flex 300, sans filtre, stérile, rack | 300 μl | Orange | Stériles et prêtes pour PCR |
124.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11708194
|
Thermo Scientific™
94060517 |
Finntip Flex 300, sans filtre, non stérile, recharge | 300 μl | Orange | Qualité certifiée |
239.00€
1920 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11842703
|
Thermo Scientific™
94060520 |
Finntip Flex 300, sans filtre, non stérile, en vrac | 300 μl | Orange | Qualité certifiée |
70.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11458479
|
Thermo Scientific™
94060710 |
Finntip Flex 1000, sans filtre, non stérile, rack | 1000 μl | Bleu | Qualité certifiée |
151.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11892703
|
Thermo Scientific™
94060713 |
Finntip Flex 1000, sans filtre, stérile, rack | 1000 μl | Bleu | Stérile et prêts pour la PCR |
183.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11875863
|
Thermo Scientific™
94060717 |
Finntip Flex 1000 kit de recharge, sans filtre, non stérile, recharge | 1000 μl | Bleu | Qualité certifiée |
209.00€
1536 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11872703
|
Thermo Scientific™
94060720 |
Finntip Flex 1000, sans filtre, non stérile, en vrac | 1000 μl | Bleu | Qualité certifiée |
107.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10059682
|
Thermo Scientific™
94060810 |
Finntip Flex 1200, sans filtre, non stérile, rack | 1200 μl | Turquoise | Qualité certifiée |
204.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11742245
|
Thermo Scientific™
94060813 |
Finntip Flex 1200, sans filtre, stérile, rack | 1200 μl | Turquoise | Stérile et prêts pour la PCR |
315.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11823440
|
Thermo Scientific™
94060817 |
Finntip Flex 1200 Kit de recharge, sans filtre, non stérile, recharge | 1200 μl | Turquoise | Qualité certifiée |
389.00€
1536 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10774994
|
Thermo Scientific™
94060820 |
Finntip Flex 1200, sans filtre, non stérile, en vrac | 1200 μl | Turquoise | Qualité certifiée |
130.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10715305
|
Thermo Scientific™
94060970 |
Finntip Flex 10 ml allongées, sans filtre, non stériles, en vrac | 10 ml | Rouge | Qualité certifiée |
83.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11425748
|
Thermo Scientific™
94060973 |
Finntip Flex 10 ml allongé, sans filtre, stériles, en vrac | 1000 μl | Rouge | Qualité certifiée |
50.25€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11798184
|
Thermo Scientific™
94060516 |
Kit de démarrage de recharge Finntip Flex 300, non filtré, non stérile, recharge | 300 μl | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11865863
|
Thermo Scientific™
94060716 |
Finntip Flex 1000, kit de démarrage, sans filtre, non stérile, recharge | 1000 μl | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11893430
|
Thermo Scientific™
94060316 |
Finntip Flex 200 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill | 200 μl | Yellow | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11813440
|
Thermo Scientific™
94060816 |
Finntip Flex 1200 kit de démarrage, sans filtre, non stérile, recharge | 1200 μl | Turquoise |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
- Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
- Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
- Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
- Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
- La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
- Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
Specifications
Sans filtre | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
FinnTip™ Flex |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.