Learn More
Grace™ Colonnes HPLC classiques VisionHT™ C18, granulométrie de 3 μm Code produit.: 12161340
Grace™ Colonnes HPLC classiques VisionHT™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit. 12161340
150 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12161340
Marque: Grace™ 5152018
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Consistent and reliable performance
  • Ultra-high mechanical strength silica and robust bonding chemistry to minimize variations in capacity and selectivity
  • Reproducible column packing methods
Spécification
Format de colonne Traditional
Diamètre (métrique) 4.6 mm
Épaisseur du film 3 μm
À utiliser avec Reverse Phase Separations with Reduced Bonding Optimized for Speed. Some Additional Polar Retention
Longueur (métrique) 150 mm
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 10
Porosité 100 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 6%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC
Technique HPLC
Nom du produit
Grace™ Colonnes HPLC classiques VisionHT™ C18, granulométrie de 3 μm >