Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
24.25€ - 256.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
---|---|
Contenu et stockage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
Stérilité | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10287963
|
Cytiva
SH30087.02 |
100 mL | Néant |
24.25€
100mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10136253
|
Cytiva
SH30087.03 |
500 ml | Néant |
156.00€
500mL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10176363
|
Cytiva
SH30087.04 |
1 000 ml | Néant |
201.00€
1000mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12389842
|
Cytiva
SH30087.03HI |
500 ml | Inactivé par la chaleur |
126.00€
500mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16231102
|
Cytiva
SH30087.03IR25-40 |
500 mL | Irradié, 25 à 40 doses |
126.00€
500mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16241102
|
Cytiva
SH30087.04IR25-40 |
1000 mL | Irradié, 25 à 40 doses |
224.00€
1000mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16251102
|
Cytiva
SH30087.04IR30-45 |
1000 mL | Irradié, 30 à 45 doses |
224.00€
1000mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11556541
|
Cytiva
SH30087.04IR |
1000 mL | Gamma Irradiated |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12369842
|
Cytiva
SH30087.03IR |
500 mL | Gamma Irradiated |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
- Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
Spécification
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
Sterile | |
Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated |