Learn More
Thermo Scientific™ Plate-formes Thermo Scientific spécifiques MaxQ 3000/5000 avec pinces
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
1140.00€ - 4420.00€
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Longueur (impériale) de la plateforme | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Longueur (impériale) de la plateforme | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10134573
|
Thermo Scientific™
3599-46 |
Plateau à usage général | MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement | 30 in | 1 |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10338293
|
Thermo Scientific™
3599-63 |
Plateforme réglable pour récipients | MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement | 30 in | Réglable |
4070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10420204
|
Thermo Scientific™
3599-96 |
Entonnoir de séparation | Agitateurs MaxQ™ 3000 | 36 in | 16 |
4420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10023123
|
Thermo Scientific™
3599-49 |
Entonnoir de séparation (de 500 ml à 2 L) | MaxQ 3000 Shaker Seulement | 36 po | 10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
En cas d’utilisation d’une seule taille de récipient, par exemple un flacon, ces plate-formes offrent une capacité maximale et sont livrées équipées de pinces.
- Ces plates-formes offrent une capacité maximale et sont livrées équipées de pinces.