Learn More
Méthanol, filtré au travers d’un filtre de 0,2 microns, réactif LC-MS BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™ Code produit.: 15558664
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Méthanol, filtré au travers d’un filtre de 0,2 microns, réactif LC-MS BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15558664 Tous les produits J.T.Baker Produits
4 L, Flacon en verre ambré à col étroit, 4L
Code nomenclature Nacres: NA.05
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
4L
6L
Code produit. 15558664
Marque: Avantor J.T.Baker 983003
Fonction testée et optimisée pour les applications LC/MS
Pour une utilisation en chromatographie liquide et en spectrométrie de masse ; pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Note relative au nom Filtered through a 0.2 micron filter
Quantité 4 L
Point d’éclair 12.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 0.80kg
Poids de la formule 32.04
Qualité Réactif LC-MS BAKER ANALYSED™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, filtré au travers d’un filtre de 0,2 microns, réactif LC-MS BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™ >