Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en PP renforcé
12.39€ - 34.05€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Quantité | 1 Ea. |
Description | Reinforced Polypropylene |
Température max. (métrique) | 120°C |
Épaisseur | 0.369 mm |
Code produit | Marque | Texte affiché | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10664725
|
Brady™
252113 |
Gants de protection | 200 mm |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10633195
|
Brady™
252135 |
Port d’une protection des voies respiratoires | 200 mm |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790324
|
Brady™
252136 |
Port d’une protection des voies respiratoires | 315 mm |
34.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10346154
|
Brady™
252131 |
Port d’une visière de protection | 200 mm |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10451074
|
Brady™
252132 |
Port d’une visière de protection | 315 mm |
34.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10020624
|
Brady™
252111 |
Protection des pieds | 200 mm |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10010624
|
Brady™
252129 |
Protection de la tête, vue, ouïe | 200 mm |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10525504
|
Brady™
252103 |
Port d’un casque de protection | 200 mm |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794834
|
Brady™
252160 |
Port de surchaussures | 315 mm |
32.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10623965
|
Brady™
252139 |
Port d’un bonnet de protection | 200 mm |
16.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11710334
|
Brady™
252140 |
Port d’un bonnet de protection | 315 mm |
32.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10192304
|
Brady™
252159 |
Port de surchaussures | 200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10122264
|
Brady™
252114 |
Gants de protection | 315 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des voies respiratoires
Spécification
Polypropylene | |
Reinforced Polypropylene | |
0.369 mm | |
Mandatory Sign |
1 Ea. | |
120°C | |
Round | |
White on Blue |