Learn More
3M™ Fixation pour filtre D701 Secure Click™
Click to view available options
:
S’utilise avec : Appareils respiratoires réutilisables
Description
- Utilisée pour maintenir les filtres à particules D7N11 ou D7P71 3M™ Secure Click™ en place sur les cartouches série D8000 3M™ Secure Click™
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Appareils respiratoires réutilisables 3M™ Secure Click™ série HF-800 |
Quantité | 100/carton |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Fixation pour filtre D701 Secure Click™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu