Learn More
3M™ Filtres à particules Secure Click™ sécurisé
Click to view available options
Type de filtre:
P2R
P3R
Conditionnement:
10 paires
Description
- Les nouvelles cartouches et filtres à double flux permettent une respiration plus facile
- Protège contre les particules grâce à un dispositif de réduction du niveau de nuisance des vapeurs organiques / gaz acides en option
- Connexion simple et rapide. Alignez simplement les connexions et appuyez jusqu’à entendre un clic
- À utiliser avec les appareils respiratoires réutilisables 3M™ Secure Click™ série 800
- Le dégagement vers l’arrière des filtres permet un champ de vision et un confort améliorés
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Type de connexion | Secure Click™ |
Type de filtre | P3R |
Type de produit | Filtre |
Modèle | D3135 |
Quantité | 80/carton |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Filtres à particules Secure Click™ sécurisé >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu