Learn More
Thermo Scientific™ Module de préparation des échantillons SureQuant™ AKT Pathway IP et MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: NC.05
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
10 réactions
Description
- Complet - inclut tous les réactifs nécessaires pour la lyse d’échantillon, l’immuno-enrichissement, la préparation des échantillons de MS
- Validé - anticorps validés pour la spécificité et le bruit de fond
- Optimisé - procédure simplifiée et condensée pour préparer les échantillons après l’immunoprécipitation en quatre heures
- Multiplex : capable d’immuno-enrichir AKT, PTEN, IRS1, IGF1-R, GSK3a, GSK3b, PRAS40, mTOR, p70S6K et TSC2 en une seule réaction
Spécification
Spécification
Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse Thermo Scientific™ Q Exactive, spectromètre de masse |
Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
Étape du flux de travail | Sélection de cible |
Gamme de produits | SureQuant™ |
Quantité | 1 kit |
À utiliser avec (application) | Spectrométrie de masse |
Type | Module de préparation des échantillons |
Type de produit final | Peptide |
Matériau de départ | Échantillons de protéines |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Manuals
User Guide: SureQuant AKT Pathway IP and MS Sample Prep Module
Version: A.0
Taille: 212.3 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
SPECS | Certificat d’analyse | 11/01/2023 | A40081 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Module de préparation des échantillons SureQuant™ AKT Pathway IP et MS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu