Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
158.00€ - 1515.00€
Spécification
Type | Fluide de bain thermique |
---|---|
Type de fourniture de liquide | Bain thermique |
Comprend | Robinet de vidange |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Modèle | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Modèle | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10363385
|
Julabo™
8940124 |
Jaune clair | 10 L | Thermal G | -30°C à +80°C |
317.29€
10L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11950278
|
Julabo™
8940115 |
Transparent | 5 l | H10 | –20deg;C à +180deg;C |
534.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11900228
|
Julabo™
8940101 |
Transparent | 5 L | Thermal M | 40 à 170 °C |
273.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10551802
|
Julabo™
8940102 |
Marron clair | 10 L | HS | 20°C à 250°C |
860.00€
10L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10048001
|
Julabo™
8940109 |
Marron clair | 5 L | H20S | 0°C à 220°C |
555.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11967458
|
Julabo™
8940107 |
Transparent | 5 l | H5 | –50deg;C à +105deg;C |
478.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11924738
|
Julabo™
8940111 |
Transparents | 5 L | H350 | 50°C à 350°C |
540.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11957458
|
Julabo™
8940114 |
Transparents | 10 L | H10 | -20°C à +180°C |
1080.00€
10L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11970218
|
Julabo™
8940106 |
Transparent | 10 l | H5 | –50deg;C à +105deg;C |
956.00€
10L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11960218
|
Julabo™
8940105 |
Transparent | 5 l | HY | –80deg;C à +55deg;C |
468.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11950238
|
Julabo™
8940104 |
Transparents | 10 L | HY | -80°C à +55°C |
850.00€
10L |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10162101
|
Julabo™
8940108 |
Marron clair | 10 L | H20S | 0°C à 220°C |
1115.00€
10L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11920268
|
Julabo™
8940132 |
Marron clair | 10 L | H250S | 20°C à 250°C |
860.00€
10L |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11989068
|
Julabo™
8940103 |
Marron clair | 5 L | HS | 20°C à 250°C |
424.00€
5L |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11930268
|
Julabo™
8940133 |
Marron clair | 5 L | H250S | 20°C à 250°C |
430.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11947458
|
Julabo™
8940125 |
Jaune clair | 5 L | Thermal G | -30°C à +80°C |
158.00€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10468881
|
Julabo™
8940100 |
Transparent | 10 L | Thermal M | 40 à 170 °C |
510.00€
10L |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11960248
|
Julabo™
8940121 |
Transparents | 5 L | HL80 | -85°C to +170°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10518530
|
Julabo™
8940120 |
Transparents | 10 L | HL80 | -85°C to +170°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11924728
|
Julabo™
8940131 |
Jaune clair | 5 L | H335 | 30°C to 335°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Spécification
Fluide de bain thermique | |
Bain thermique | |
Robinet de vidange |