Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
30m
30 m
40m
60m
60 m
75m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0.18mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
- Similaires aux Rtx-VMS
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
Spécification
Spécification
| Température max. | 260°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-VMS |
| À utiliser avec (application) | Analyse des polluants organiques volatils, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8260B des États-Unis |
| Épaisseur du film | 1,4 µm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Apolaire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Application Notes
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
Taille: 298 kB
Application Note: Screening and Quantification of Multiple Drugs in Urine Using Automated Online Sample Preparation and Tandem Mass Spectrometry
Taille: 205.9 kB
Application Note: Quantitation of 12 Benzodiazepines and Metabolites in Urine Using Ultrahigh Resolution LC-MS for Forensic Toxicology Use
Taille: 430.2 kB
Application Note: Quantitation of Urinary Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate Using Ultrahigh Resolution LC-MS
Taille: 268.6 kB
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
Taille: 298 kB
Flyers
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu