Learn More
Référence de viscosité, kit standard de viscosité, simulateur de vilebrequin à froid de type CL08, CL09, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, CL19, CL22, CL25(x2), CL28, CL32, CL38, CL48 et CL60. Certification UKAS ISO 17025/ISO 17034, 18 x 500 ml, Paragon Scientific™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
18 x 500 ml
Conditionnement:
18 pièces
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Spécification
Quantité | 18 x 500 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Référence de viscosité, kit standard de viscosité, simulateur de vilebrequin à froid de type CL08, CL09, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, CL19, CL22, CL25(x2), CL28, CL32, CL38, CL48 et CL60. Certification UKAS ISO 17025/ISO 17034, 18 x 500 ml, Paragon Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu