Learn More
ABEBA™ Chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir blanc
Adaptées aux talonnettes et aux semelles. Les chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir noir Abeba™ sont dotées d'un embout de protection en acier et sont antidérapantes.
72.00€ - 104.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | PUR |
Modèle | Mocassins légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12596199
|
ABEBA™
31032/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12506209
|
ABEBA™
31032/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12516209
|
ABEBA™
31032/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12536209
|
ABEBA™
31032/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12526209
|
ABEBA™
31032/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12586209
|
ABEBA™
31032/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12506219
|
ABEBA™
31032/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12516219
|
ABEBA™
31032/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12526219
|
ABEBA™
31032/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12536219
|
ABEBA™
31032/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12546209
|
ABEBA™
31032/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12556209
|
ABEBA™
31032/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12576209
|
ABEBA™
31032/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12546219
|
Abeba™
31032/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Tailles 35-48 CE, EN ISO20345:2011, S2, SRA
- Cuir lisse, blanc
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Semelle de marche en PU antidérapante
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- ESD traitée, désinfectée et dissipatrice conformément à la norme DIN EN 61340
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Norme CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 | |
Cuir | |
Mocassins légers |
Blanc | |
PUR | |
Acier |