Kits ELISA
Conçus pour la quantification d'antigènes cibles dans des extraits de tissus, sérums et cultures cellulaires humains, de souris, de rats, de bovins et autres. Nous proposons des kits ELISA avec des matériaux hautement validés pour une quantification précise et une reproductibilité à long terme.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 4926587
Code produit 18316612
Code produit 4922264
Code produit 4922267
Code produit 4918909
Code produit 4531701
Code produit 7078176
Code produit 16851436
Code produit 16861506
Code produit 16851596
Code produit 200085175
Les Indispensables
Code produit 4918825
Code produit 18043564
Code produit 4754511
Code produit 4753975
Code produit 30021119
Code produit 4918931
Code produit 4754287
Code produit 18791864
Complétez votre commande
Code produit 6340237
Code produit 8328225
Questions fréquemment posées
Les kits de test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) se présentent sous plusieurs formats différents, chacun conçu pour des applications spécifiques et des formats de détection. Les principaux types de kits de test ELISA incluent :
- ELISA direct :
Dans ce format, un antigène est directement attaché à la surface des puits de la microplaque. Un anticorps marqué, spécifique à l'antigène, est ensuite appliqué. Cette méthode est simple et rapide, mais peut avoir une sensibilité plus faible.
- ELISA indirect :
Ce type utilise un processus de détection en deux étapes. Tout d'abord, un antigène est lié à la plaque. Ensuite, un anticorps primaire spécifique à l'antigène est appliqué, suivi d'un anticorps secondaire marqué qui se lie à l'anticorps primaire. Cette méthode augmente la sensibilité et la flexibilité.
- ELISA sandwich :
Dans un ELISA sandwich, un anticorps de capture est d'abord attaché à la plaque. L'antigène est ensuite ajouté et se lie à l'anticorps de capture. Après lavage, un anticorps de détection (qui est également spécifique à l'antigène mais reconnaît un épitope différent) est ajouté. Cette méthode est très spécifique et convient pour la détection d'échantillons complexes.
- ELISA compétitif :
Ici, l'antigène dans l'échantillon entre en compétition avec un antigène marqué pour se lier à un anticorps spécifique. La quantité d'antigène marqué qui se lie est inversement proportionnelle à la concentration de l'antigène dans l'échantillon. Ce format est couramment utilisé pour les petites molécules et les haptènes.
Chaque type de kit de test ELISA est choisi en fonction des exigences spécifiques du test, telles que la nature de l'antigène, la sensibilité souhaitée et les réactifs disponibles.
Améliorer la précision d'un test ELISA implique d'optimiser divers aspects du protocole et de garantir une manipulation minutieuse des échantillons et des réactifs. Voici quelques stratégies pour améliorer la précision de l'ELISA :
Optimiser la préparation des échantillons : Assurez-vous que les échantillons sont correctement collectés, stockés et manipulés pour éviter la dégradation ou la contamination. Utilisez des dilutions appropriées pour amener les concentrations des échantillons dans la plage dynamique du test.
Utiliser des réactifs de haute qualité : Sélectionnez des anticorps et des réactifs de haute qualité, validés, provenant de fournisseurs réputés. Vérifiez les dates de péremption et stockez les réactifs selon les spécifications du fabricant.
Standardiser les protocoles : Suivez précisément les instructions du fabricant pour la préparation des réactifs, l'ajout des échantillons, les temps d'incubation et les étapes de lavage. Évitez les écarts par rapport au protocole recommandé pour garantir la cohérence.
Calibrer l'équipement : Calibrez et entretenez régulièrement les lecteurs de plaques, les pipettes et autres équipements de laboratoire pour garantir des mesures précises. Validez la performance des lecteurs de plaques en utilisant des standards et des contrôles.
Inclure des contrôles et des standards : Effectuez des contrôles positifs et négatifs pour valider la performance du test. Utilisez une courbe standard avec des concentrations connues de l'analyte cible pour quantifier les résultats avec précision.
Minimiser la variabilité : Réalisez les tests en duplicata ou en triplicata pour tenir compte de la variabilité et garantir la reproductibilité. Utilisez des techniques de pipetage cohérentes et évitez les bulles d'air lors de la distribution des réactifs.
Optimiser les étapes de blocage et de lavage : Utilisez des tampons de blocage appropriés pour réduire la liaison non spécifique. Assurez-vous de réaliser des étapes de lavage approfondies pour éliminer les réactifs non liés et réduire le bruit de fond.
Réduire les effets de bord : Évitez d'utiliser les puits situés aux bords de la plaque si des effets de bord sont observés. Utilisez des conditions d'incubation cohérentes (température, humidité) pour minimiser la variabilité sur toute la plaque.
Analyse des données : Utilisez des méthodes statistiques appropriées pour analyser les données et tenir compte des valeurs aberrantes ou des anomalies. Assurez-vous que la courbe standard est correctement ajustée et utilisée pour la quantification.
Formation et documentation : Assurez-vous que tout le personnel est correctement formé aux techniques ELISA. Maintenez des enregistrements détaillés de toutes les procédures, réactifs et conditions utilisés dans le test.
En optimisant soigneusement ces aspects, vous pouvez améliorer significativement la précision et la fiabilité de vos résultats ELISA.
Lors de la sélection de kits ELISA, considérez les cinq facteurs clés suivants :
Sensibilité et spécificité Assurez-vous que le kit a une haute sensibilité et spécificité pour détecter votre analyte cible. Cela aidera à mesurer avec précision les faibles concentrations et à distinguer l'analyte des autres substances dans l'échantillon.
Type d'échantillon et compatibilité Vérifiez que le kit est validé pour le type d'échantillons que vous utiliserez (par exemple, sérum, plasma, surnageant de culture cellulaire, homogénats de tissus). La compatibilité avec votre type d'échantillon est cruciale pour des résultats fiables. Déterminez ce que vous devez mesurer (par exemple, protéines, peptides, hormones, cytokines, etc.). Assurez-vous que le kit est conçu pour votre cible spécifique.
Plage dynamique Vérifiez la plage dynamique du test pour vous assurer qu'elle couvre la plage de concentration attendue de vos échantillons. Cela aide à obtenir des mesures précises et reproductibles sur différentes concentrations d'échantillons.
Reproductibilité et précision Examinez les données de variabilité intra-test et inter-test fournies par le fabricant pour vous assurer que le kit a une bonne reproductibilité et précision.
Validation et documentation Vérifiez les données de validation et la documentation, y compris les certifications de qualité, les publications et les avis des utilisateurs. Les kits de fournisseurs réputés ont souvent une validation approfondie. De plus, choisissez un fournisseur qui offre un support technique solide et un service client pour vous assister en cas de problèmes ou de questions.
En évaluant soigneusement ces facteurs, vous pouvez sélectionner un kit ELISA qui répond le mieux à vos besoins de recherche et garantit des résultats fiables et précis.