Code produit 200000103
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium
Code produit 4919346
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, États-Unis
Code produit 7058022
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis)
Code produit 15353691
Corning™ Sérum de veau fœtal, Premium (dialysé)
Code produit 15363691
Corning™ Sérum de veau fœtal, Premium (traité au charbon)
Code produit 12359802
Cytiva Sérum de veau fœtal, caractérisé aux États-Unis
Code produit 7058024
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Les Indispensables
Code produit 7182840
Gibco™ Sérum de veau fœtal, dialysé, origine américaine
Code produit 7244599
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus
Code produit 7087620
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal caractérisé (SVF), origine É-U.
Code produit 16629525
Gibco™ Sérum de veau fœtal, MaxSpec
Code produit 15313701
Corning™ Sérum de veau fœtal, origine australienne
Code produit 9207004
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Tet system approved, US origin
Code produit 15393691
Corning™ Sérum de veau fœtal, Premium (négatif à la tétracycline)
Code produit 8263041
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), standard
Complétez votre commande
Questions fréquemment posées
Le sérum fœtal bovin (FBS) est fabriqué en collectant le sang des fœtus de vaches enceintes lors de l'abattage. Le sang est ensuite laissé à coaguler et le sérum est séparé du caillot par centrifugation. Le sérum est ensuite filtré pour éliminer les cellules et les débris restants, ce qui donne un produit stérile utilisé en culture cellulaire et en recherche.
Le sérum fœtal bovin (FBS) est principalement utilisé comme supplément dans les milieux de culture cellulaire pour fournir les nutriments essentiels, les facteurs de croissance et les hormones nécessaires à la croissance et à l'entretien des cellules eucaryotes in vitro. Il soutient la prolifération de divers types de cellules, y compris les cellules de mammifères, d'insectes et de plantes. Le FBS est largement utilisé dans la recherche, la biotechnologie et la production pharmaceutique.
Oui, certaines alternatives courantes incluent :
- Sérum humain : dérivé du sang humain, utilisé dans les cultures cellulaires humaines
- Remplacements de sérum sans animaux : produits synthétiques ou recombinants conçus pour fournir des facteurs de croissance et des nutriments similaires à ceux du FBS
- Milieux sans sérum : milieux de culture spécialisés formulés pour soutenir la croissance cellulaire sans besoin de sérum
- Milieux conditionnés : milieux qui ont été conditionnés par des cellules pour contenir les facteurs de croissance nécessaires
- Lysat plaquettaire : dérivé des plaquettes humaines, utilisé particulièrement dans les cultures de cellules souches
Ces alternatives peuvent être utilisées en fonction des besoins spécifiques de la culture cellulaire et des objectifs de la recherche.