Marqueurs de poids moléculaire de l'acide nucléique
Parcourez notre large gamme de marqueurs de poids moléculaire d'acide nucléique à utiliser comme normes de taille approximative en électrophorèse d'acide nucléique. Choisissez parmi des jeux individuels ou des séries, prêts à l'emploi, pré-colorés, non colorés ou personnalisés. Nous proposons des marqueurs couvrant une large gamme de tailles pour répondre à vos besoins.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 4529751
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus
Code produit 11873963
Thermo Scientific™ Mélange de marqueurs d’ADN GeneRuler
Code produit 4529773
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp
Code produit 10005814
Invitrogen™ Marqueurs d’ARN Millennium™
Code produit 4529650
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 11531605
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 10314340
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 4529746
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 50 bp
Code produit 15736548
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA Ladder
Code produit 10191120
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Code produit 15766548
Invitrogen™ Échelle d’ADN à plage ultra basse
Code produit 15726548
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA Ladder
Les Indispensables
Code produit 10508950
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 10784881
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 10190740
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Code produit 10630036
Invitrogen™ Century™-Plus RNA Markers
Code produit 10181070
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 10400280
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp, prête à l’emploi
Code produit 15756548
Invitrogen™ E-Gel™ Sizing DNA Ladder
Code produit 11883993
Thermo Scientific™ Échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler, prêt ç l’emploi
Complétez votre commande
Code produit 10666143
Invitrogen™ Tampon de chargement de gel (10X) BlueJuice™
Code produit 4528904
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2
Code produit 10328162
Invitrogen™ Coloration de gel d’ADN SYBR™ Safe
Questions fréquemment posées
Les trois principaux types de marqueurs de poids moléculaire des acides nucléiques sont :
1. Marqueurs d'ADN (échelles d'ADN) :
Ils consistent en des fragments d'ADN de tailles connues, généralement générés en digérant des séquences d'ADN spécifiques avec des enzymes de restriction ou en les synthétisant. Les marqueurs d'ADN sont utilisés pour estimer la taille des fragments d'ADN en électrophorèse sur gel. Ils sont couramment utilisés dans l'analyse des produits de PCR, l'analyse des polymorphismes de longueur des fragments de restriction (RFLP), le clonage, le séquençage et le génotypage. Exemples : échelle de 100 pb, échelle de 1 kb.
2. Marqueurs d'ARN (échelles d'ARN) :
Ce sont des molécules d'ARN de tailles connues, souvent synthétisées in vitro, qui servent de référence pour déterminer la taille des fragments d'ARN. Les marqueurs d'ARN sont utilisés dans des techniques comme le Northern blotting, l'électrophorèse sur gel d'ARN et le séquençage d'ARN pour estimer la taille des transcrits d'ARN. Exemples : échelle d'ARN à faible gamme, échelle d'ARN à haute gamme.
3. Marqueurs de protéines (échelles de protéines) :
Bien qu'ils ne soient pas des acides nucléiques, les marqueurs de protéines sont souvent inclus dans ce contexte car ils servent un objectif similaire pour les protéines. Ils consistent en des protéines de poids moléculaires connus. Les marqueurs de protéines sont utilisés en SDS-PAGE et Western blotting pour estimer le poids moléculaire des protéines. Exemples : échelle de protéines pré-colorée, échelle de protéines non colorée.
Ces types de marqueurs sont des outils essentiels en biologie moléculaire pour déterminer avec précision la taille des acides nucléiques et des protéines, garantissant la fiabilité des résultats expérimentaux.
Un marqueur de poids moléculaire, également connu sous le nom d'échelle d'ADN, est un ensemble de fragments d'ADN de tailles connues utilisés comme référence pour déterminer la taille des fragments d'ADN en électrophorèse sur gel. Voici quelques points clés sur les marqueurs de poids moléculaire :
- Composition : Une échelle d'ADN consiste en une série de fragments d'ADN de longueurs prédéfinies. Ces fragments sont généralement générés en digérant une séquence d'ADN connue avec des enzymes de restriction spécifiques ou en les synthétisant.
- Objectif : Le principal objectif d'une échelle d'ADN est de fournir une référence pour estimer la taille des fragments d'ADN inconnus. En comparant la migration des fragments d'ADN de l'échantillon aux bandes de l'échelle d'ADN, on peut déterminer la taille approximative des fragments de l'échantillon.
- Visualisation : Pendant l'électrophorèse sur gel, les fragments d'ADN sont séparés en fonction de leur taille. L'échelle d'ADN est chargée dans l'un des puits à côté des échantillons. Après l'électrophorèse, le gel est coloré (par exemple, avec du bromure d'éthidium ou SYBR Safe) et visualisé sous lumière UV ou un autre système d'imagerie. Les bandes de l'échelle d'ADN apparaissent comme des bandes distinctes à des positions spécifiques correspondant à leurs tailles.
- Applications : Les échelles d'ADN sont utilisées dans diverses techniques de biologie moléculaire, notamment :
- Analyse de produits PCR : Pour vérifier la taille des fragments d'ADN amplifiés par PCR
- Analyse des polymorphismes de longueur des fragments de restriction (RFLP) : Pour analyser les tailles des fragments d'ADN générés par digestion enzymatique de restriction
- Clonage et séquençage : Pour confirmer les tailles des inserts d'ADN clonés
- Génotypage et cartographie génétique : Pour déterminer les tailles des fragments d'ADN dans les études génétiques
Il existe différents types d'échelles d'ADN disponibles, allant des marqueurs de faible poids moléculaire (par exemple, échelle de 100 pb) aux marqueurs de haut poids moléculaire (par exemple, échelle de 1 kb), selon la plage de tailles des fragments d'ADN analysés.
Lors de la sélection des marqueurs de poids moléculaire des acides nucléiques, considérez les cinq facteurs importants suivants :
- Choisissez un marqueur qui couvre la plage de tailles des fragments d'ADN ou d'ARN que vous prévoyez d'analyser. Par exemple, si vous travaillez avec de petits produits PCR, une échelle d'ADN de faible gamme (par exemple, 100 pb à 1 kb) serait appropriée. Pour les grands fragments génomiques, une échelle de haute gamme (par exemple, 1 kb à 10 kb) pourrait être nécessaire.
- Sélectionnez un marqueur avec un nombre suffisant de bandes dans la plage de tailles souhaitée pour permettre une détermination précise des tailles. Plus de bandes offrent une meilleure résolution et plus de points de référence pour estimer les tailles de vos échantillons.
- Assurez-vous que le marqueur est compatible avec les méthodes de coloration que vous prévoyez d'utiliser, telles que le bromure d'éthidium, SYBR Safe ou d'autres colorants pour acides nucléiques. Certains marqueurs sont pré-colorés pour plus de commodité.
- Prenez en compte la concentration et la luminosité des bandes du marqueur. Les bandes doivent être clairement visibles et distinctes après l'électrophorèse et la coloration. Cela est particulièrement important pour la taille et la quantification précises de vos échantillons.
- Certains marqueurs sont conçus pour des applications spécifiques, telles que les marqueurs d'ARN pour le Northern blotting ou les marqueurs d'ADN pour le Southern blotting. Assurez-vous que le marqueur que vous choisissez est adapté au type d'acide nucléique et à l'application spécifique avec laquelle vous travaillez.