Manchons de protection
Vêtements à usage unique ou réutilisables couvrant le poignet jusqu’au haut du bras, les manches de protection sont conçues pour protéger contre les coupures, les abrasions, la chaleur, les brûlures, les produits chimiques, les bactéries, les contaminants biologiques et autres blessures.
Liens utiles
Économisez maintenant – offres exclusives
Code produit 15278298
Code produit 15759037
Code produit 15654904
Code produit 15196415
Code produit 15516544
Code produit 12332289
Code produit 15267924
Code produit 17229911
Code produit 12670962
Code produit 7162780
Code produit 12689711
Code produit 7222393
Complétez votre commande – excellentes offres
Indispensable
Code produit 16448363
Code produit 8005270
Code produit 15298108
Code produit 12697041
Code produit 12650952
Code produit 7236927
FAQ
Dans l’ensemble, les manches de protection en tant qu’EPI sont conçues pour améliorer la sécurité des travailleurs en réduisant les risques de blessures et d’exposition à des conditions dangereuses.
• Manches résistantes aux coupures : Fabriquées à partir de matériaux comme le Kevlar ou le Dyneema, elles protègent contre les coupures et les abrasions. Elles sont souvent utilisées dans les secteurs impliquant des outils ou matériaux tranchants.
• Manches résistantes à la chaleur : Généralement conçues en matériaux tels que le Nomex ou des tissus aluminisés, elles protègent contre les brûlures dues à des températures élevées et aux flammes nues. Elles sont couramment utilisées dans le soudage, les fonderies et la lutte contre les incendies.
• Manches résistantes aux produits chimiques : Fabriquées à partir de matériaux comme le néoprène, le nitrile ou le PVC, elles offrent une barrière contre les substances chimiques dangereuses. Elles sont utilisées dans les laboratoires, l’industrie chimique et les opérations de nettoyage.
• Manches de protection biologique : Souvent fabriquées à partir de matériaux jetables comme le polyéthylène ou le polypropylène, elles protègent contre les agents pathogènes transmissibles par le sang et autres risques biologiques. Elles sont utilisées dans les environnements médicaux et de laboratoire.
• Manches résistantes aux chocs : Dotées de rembourrages ou de matériaux renforcés, elles protègent contre les impacts et les traumatismes contondants. Elles sont utilisées dans la construction, l’industrie manufacturière et d’autres environnements exigeants.
Ces manches de protection sont conçues pour répondre à des risques spécifiques et fournir une protection adaptée à diverses tâches professionnelles.
Les manches stérilisées par irradiation gamma sont des manches de protection ayant subi un traitement par rayonnement gamma afin d’éliminer les micro-organismes, notamment les bactéries, les virus et les champignons, garantissant ainsi leur stérilité. Ce procédé consiste à exposer les manches à des rayons gamma, une forme de rayonnement à haute énergie, qui détruit efficacement l’ADN des contaminants.
Comment elles protègent :
• Protection microbienne : Les manches stérilisées par irradiation gamma sont exemptes de micro-organismes, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements stériles tels que les établissements médicaux, les laboratoires et les salles blanches. Elles contribuent à prévenir la contamination et les infections.
• Protection barrière : Ces manches offrent une barrière physique qui protège les bras de l’utilisateur contre l’exposition à des substances dangereuses, notamment les agents biologiques et les produits chimiques.
• Maintien de la stérilité : Le processus de stérilisation garantit que les manches restent stériles jusqu’à leur utilisation. Elles sont généralement conditionnées dans des emballages scellés et stériles afin de préserver leur stérilité jusqu’à ouverture.
• Polyvalence : Les manches stérilisées par irradiation gamma peuvent être fabriquées à partir de différents matériaux, tels que le polyéthylène ou le polypropylène, selon le niveau de protection requis et l’application spécifique.
Dans l’ensemble, les manches stérilisées par irradiation gamma sont essentielles pour maintenir un environnement stérile et protéger à la fois l’utilisateur et son environnement contre la contamination et les infections.
Lors du choix de manches de protection en tant qu’équipement de protection individuelle (EPI), tenez compte des cinq facteurs suivants :
- Matériau : Choisissez un matériau adapté aux risques spécifiques auxquels vous êtes exposé, comme un tissu résistant aux coupures pour les objets tranchants, un matériau ignifuge pour les environnements à haute température ou un matériau résistant aux produits chimiques pour la manipulation de substances dangereuses.
- Confort et ajustement : Assurez-vous que les manches sont bien ajustées et confortables à porter pendant de longues périodes. Elles ne doivent pas restreindre les mouvements ni provoquer d’inconfort.
- Durabilité : Évaluez la résistance des manches afin de vous assurer qu’elles peuvent supporter les conditions de travail et offrir une protection durable.
- Conformité et normes : Vérifiez que les manches respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur dans votre secteur ou pour votre application spécifique.
- Facilité d’entretien : Tenez compte de la facilité de nettoyage et d’entretien. Certains matériaux nécessitent des méthodes de nettoyage spécifiques ou présentent des limites quant au nombre de lavages ou de réutilisations.
En évaluant attentivement ces facteurs, vous pourrez choisir des manches de protection offrant le niveau de sécurité requis tout en restant pratiques et confortables pour l’utilisateur.